Läs mer
2-acetamidophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 151.0633 |