Läs mer
2-Acetamidothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11476716
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476716 5 g 5g
11486716 25 g 25g
11496716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23873.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2719-23-5
Molekylformel C5H6N2OS
Molekylvikt (g/mol) 142.176
MDL-nummer MFCD00016892
InChI-nyckel WXPLRSVMGRAIGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidothiazole, 2-acetylaminothiazole, n-thiazol-2-yl acetamide, acetamide, n-2-thiazolyl, n-1,3-thiazol-2-yl acetamide, n-2-thiazolylacetamide, thiazole, 2-acetamido, 2-acetaminothiazole, 2-acetamido-1,3-thiazole, n-thiazol-2-ylacetamide
PubChem CID 17625
IUPAC-namn N-(1,3-thiazol-2-yl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamidothiazole
Smältpunkt 202°C to 204°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98%