missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Acetamidothiazole, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11496716
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496716 100 g 100g
11476716 5 g 5g
11486716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11496716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23873.22
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2719-23-5
Molekylformel C5H6N2OS
Molekylvikt (g/mol) 142.176
MDL-nummer MFCD00016892
InChI-nyckel WXPLRSVMGRAIGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidothiazole, 2-acetylaminothiazole, n-thiazol-2-yl acetamide, acetamide, n-2-thiazolyl, n-1,3-thiazol-2-yl acetamide, n-2-thiazolylacetamide, thiazole, 2-acetamido, 2-acetaminothiazole, 2-acetamido-1,3-thiazole, n-thiazol-2-ylacetamide
PubChem CID 17625
IUPAC-namn N-(1,3-thiazol-2-yl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=NC=CS1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Acetamidothiazole
Smältpunkt 202°C to 204°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.