Läs mer
2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1785-65-5 |
| Molekylformel | C12H8O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone Acetate, 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxynaphthoquinone Acetate, Lawsone Acetate, NSC 100542 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-7(13)16-11-6-10(14)8-4-2-3-5-9(8)12(11)15/h2-6H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | (1,4-dioxonaphthalen-2-yl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.19 |
| Formel vikt | 216.0423 |