Läs mer
2-Acetoxy-1-ethoxypropane, TRC
Produktkod. 30004769
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004769 1 g
30003625 100 mg
30011857 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004769 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1656581G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54839-24-6
Molekylformel C7 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 146.18
Synonym 1-Ethoxy-2-propyl Acetate
IUPAC-namn (2-ethoxy-1-methyl-ethyl) acetate
LEDER CCOCC(C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetoxy-1-ethoxypropane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O3/c1-4-9-5-6(2)10-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 146.0943
Procent renhet >95%