Läs mer
2-Acetoxy-N-(2-thiazolyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetoxy-N-(2-thiazolyl)benzamide |
| CAS | 402848-76-4 |
| Molekylformel | C12H10N2O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Denitronitazoxanide, Nitazoxanide Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3S/c1-8(15)17-10-5-3-2-4-9(10)11(16)14-12-13-6-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,13,14,16) |
| LEDER | O=C(C1=C(OC(C)=O)C=CC=C1)NC2=NC=CS2 |
| IUPAC-namn | [2-(1,3-thiazol-2-ylcarbamoyl)phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.28 |