Läs mer
2'-Acetoxyacetophenone, 98%
Produktkod. 11437254
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437254 25 g 25g
11427254 5 g 5g
11447254 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437254 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21624.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7250-94-4 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7250-94-4
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00017223
InChI-nyckel WWEDAIJJBDFOOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-acetoxyacetophenone, 2-acetylphenyl acetate, ethanone, 1-2-acetyloxy phenyl, o-acetoxyacetophenone, 2'-acetoxy acetophenone, maybridge1_002653, acmc-209on8, acetic acid 2-acetyl-phenyl ester, acetophenone, 2-hydroxy-, acetate 8ci
PubChem CID 16716
IUPAC-namn (2-acetylfenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Acetoxyacetophenone
Smältpunkt 88°C to 91°C
Kokpunkt 118°C (19 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1948938
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.