Läs mer
(±)-2-Acetoxybutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-2-Acetoxybutyric Acid |
| CAS | 19947-43-4 |
| Molekylformel | C6H10O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)butanoic Acid, (±)-2-(Acetyloxy)butanoic Acid, (±)-2-Acetoxybutanoic Acid, 2-Acetoxybutyric Acid, 2-Hydroxy-butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCC(OC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetyloxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0579 |