Läs mer
2-Acetoxyisobutyrylbromid, 96 %
Produktkod. 11446780
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446780 100 g 100g
11426780 5 g 5g
11436780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11592.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 40635-67-4 | C6H9BrO3 | 209,039 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40635-67-4
Molekylformel C6H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 209.039
MDL-nummer MFCD00040923
InChI-nyckel OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437
PubChem CID 2724715
IUPAC-namn (1-brom-2-metyl-l-oxopropan-2-yl)acetat
LEDER CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Densitet 1.42
Kokpunkt 100 °C till 110 °C (25 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2432585
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 209.05
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.