Läs mer
2-Acetoxyisobutyrylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetoxyisobutyryl Bromide |
| CAS | 40635-67-4 |
| Molekylformel | C6H9BrO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)-2-methyl-propanoyl Bromide, Mattock's Bromide, alpha-Acetoxyisobutyryl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br |
| IUPAC-namn | (1-bromo-2-metyl-1-oxopropan-2-yl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.04 |
| Formel vikt | 207.9735 |