Läs mer
2-Acetoxyisobutyryl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374384
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11374384
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00957.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40635-66-3
Molekylformel C6H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 164.585
MDL-nummer MFCD00000708
InChI-nyckel RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
PubChem CID 123496
IUPAC-namn (1-chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetate
LEDER CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Densitet 1.15
Kokpunkt 55°C to 56°C (6 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 507772
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 164.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.