Läs mer
2-Acetyl-1-metylpyrrol, 98 %
Produktkod. 11498276
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498276 5 g 5g
11408286 25 g 25g
11418286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15353.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 932-16-1 | C7H9NO | 123,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-16-1
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00003089
InChI-nyckel NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-1-methylpyrrole, n-methyl-2-acetylpyrrole, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1-methylpyrrol-2-yl ethanone, 1-methyl-2-acetylpyrrole, 2-acetyl-n-methylpyrrole, ethanone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl, methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-1-methyl pyrrole
PubChem CID 61240
ChEBI CHEBI:59982
IUPAC-namn 1-(l-metylpyrrol-2-yl)etanon
LEDER CN1C=CC=C1C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Densitet 1.04
Kokpunkt 200 °C till 202 °C
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 5 g
Beilstein 111887
Formel vikt 123.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.