Läs mer
2-Acetyl-1-naftol, 99 %
Produktkod. 10403115 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10403115 5 g Glasflaska 5g
10542791 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403115 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195000050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 711-79-5 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 711-79-5
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00003963
InChI-nyckel JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 69733
IUPAC-namn 1-(1-hydroxinaftalen-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-1-naphthol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 97°C to 100°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC10H6COCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, 149
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetyl-1-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.