Läs mer
2-Acetyl-1-naftol, 98+%
Produktkod. 11404107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404107 25 g 25g
11414107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19532.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 711-79-5 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
2-acetyl-1-naftol och 1-acetyl-2-naftol med trifosgen gav nafto[1,2-e]-1,3-oxaziner, nafto[2,1-e]-1,3-oxaziner eller deras spirodimerer beroende på molförhållandet av trifosgen som användes för cykliseringen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-acetyl-1-naftol och 1-acetyl-2-naftol med trifosgen gav nafto[1,2-e]-1,3-oxaziner, nafto[2,1-e]-1,3-oxaziner eller deras spirodimerer beroende på molförhållandet av trifosgen som användes för cykliseringen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 711-79-5
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00003963
InChI-nyckel JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 69733
IUPAC-namn 1-(1-hydroxinaftalen-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-1-naphthol
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1868084
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.