missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| CAS | 39481-55-5 |
| Molekylformel | C17H16ClNOS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[10-(3-Chloropropyl)-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone, Ketone 10-(3-Chloropropyl)phenothiazin-2-yl Methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClNOS/c1-12(20)13-7-8-17-15(11-13)19(10-4-9-18)14-5-2-3-6-16(14)21-17/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3 |
| LEDER | ClCCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C(C)=O)C=C3 |
| IUPAC-namn | 1-(10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazin-2-yl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.83 |
| Formel vikt | 317.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?