missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine-13C2 Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine-13C2 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-15-6 |
| Molekylformel | C513C2H12ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinyl)ethanone-13C2 Hydrochloride, Methyl 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridyl Ketone-13C2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7;/h2-5H2,1H3;1H/i1+1,6+1; |
| LEDER | [13CH3][13C](C1=NCCCC1)=O.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)(1,2-13C2)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.61 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?