Läs mer
2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride(Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChi=1S/C7H11NO.ClH/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7;/h2-5H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 161.06 |