Läs mer
2-Acetyl-3-bromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354556
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11354556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20113.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42877-08-7
Molekylformel C6H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 205.07
MDL-nummer MFCD00794287
InChI-nyckel ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
PubChem CID 2764496
LEDER CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-3-bromothiophene
Smältpunkt 41°C to 45°C
Kokpunkt 102°C to 105°C (4 mmHg)
Brytningsindex 1.614
Kvantitet 1 g
Beilstein 116973
Känslighet Light sensitive
IUPAC-namn 1-(3-bromothiophen-2-yl)ethanone
Formel vikt 205.07
Procent renhet 97%