Läs mer
2-Acetyl-3-bromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-3-bromothiophene |
| Smältpunkt | 41°C to 45°C |
| Kokpunkt | 102°C to 105°C (4 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.614 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 116973 |
| Känslighet | Light sensitive |
| IUPAC-namn | 1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one |
| Formel vikt | 205.07 |
| Procent renhet | 97% |