Läs mer
2-Acetyl-3-methylpyrazine, 98%
Produktkod. 11467327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467327 1 g 1g
11477327 5 g 5g
11487327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15054.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23787-80-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23787-80-6
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00014612
InChI-nyckel QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC-namn 1-(3-metylpyrazin-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-3-methylpyrazine
Densitet 1.105
Kokpunkt 265°C to 266°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 1 g
Beilstein 742438
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.