Läs mer
2-acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxibutyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498296
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498296 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15498296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63416.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94944-70-4 | C9H14N2O5 | 230.22 g/mol
2-acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxibutyl)imidazol används för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxibutyl)imidazol används för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Löslighet Löslig i destillerat vatten
, DMSO (>5 mg/ml), klar (uppvärmd) och PBS pH 7,2 (∼ 0,15 mg/ml).
Anteckningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazole
CAS 94944-70-4
Färg Vitt till brunt
Molekylformel C9H14N2O5
MDL-nummer MFCD08752516
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-athbi, 2-acetyl-4 5-tetrahydroxybutylimidazole, unii-hw195j55g1, thi, 2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole, ethanone, 1-4-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-, 1r-1r*,2s*,3r*, 2-acetyl-4 5-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-imidazole thi, 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-ethanone
Löslighetsinformation Soluble in distilled water,DMSO (>5mg/ml),clear (warmed),and PBS pH 7.2 (∽0.15mg/ml).
InChI-nyckel CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
LEDER CC(=O)C1=NC=C(N1)C(C(C(CO)O)O)O
IUPAC-namn 1-[5-[(lR,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxibutyl]-lH-imidazol-2-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 230.22
PubChem CID 108037
Formel vikt 230.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.