Läs mer
2-Acetyl-4-cyanophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-4-cyanophenol |
| CAS | 35794-84-4 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-6(11)8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,12H,1H3 |
| LEDER | CC(C1=C(O)C=CC(C#N)=C1)=O |
| IUPAC-namn | 3-acetyl-4-hydroxybenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |