Läs mer
(2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide, TRC
Produktkod. 30326614
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30326614 100 mg
1 options
Produktkod. 30326614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA164550100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide
CAS 1069-62-1
Molekylformel C11H24INO
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Acetyl-N,N,N,4-tetramethyl-1-pentanaminium Iodide
InChI formel InChI=1S/C11H24NO.HI/c1-9(2)7-11(10(3)13)8-12(4,5)6;/h9,11H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
LEDER O=C(C(C[N+](C)(C)C)CC(C)C)C.[I-]
IUPAC-namn (2-acetyl-4-methylpentyl)-trimethylazanium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 313.22
Formel vikt 313.0903