Läs mer
(2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide |
| CAS | 1069-62-1 |
| Molekylformel | C11H24INO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Acetyl-N,N,N,4-tetramethyl-1-pentanaminium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24NO.HI/c1-9(2)7-11(10(3)13)8-12(4,5)6;/h9,11H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | O=C(C(C[N+](C)(C)C)CC(C)C)C.[I-] |
| IUPAC-namn | (2-acetyl-4-methylpentyl)-trimethylazanium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.22 |
| Formel vikt | 313.0903 |