Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-5-bromothiophene |
| Namnnotering | 99% |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 93°C to 96°C |
| Färg | Yellow |
| Kokpunkt | 103°C (4.0 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |