Läs mer
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%
Produktkod. 11453814
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453814 10 g 10g
11463814 50 g 50g
11473814 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453814 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11850.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6310-09-4 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6310-09-4
Molekylformel C6H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 160.62
MDL-nummer MFCD00005444
InChI-nyckel HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
PubChem CID 80572
IUPAC-namn 1-(5-klortiofen-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kokpunkt 117°C to 118°C (17 mmHg)
Flampunkt 108°C (226°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 113936
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 160.62
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.