Läs mer
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10147663 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147663 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10147663 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306700250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6310-09-4
Molekylvikt (g/mol) 160.62
MDL-nummer MFCD00005444
InChI-nyckel HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43.0°C to 47.0°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 117.0°C to 118.0°C
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H5ClOS
Kvantitet 25 g
Synonym 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
LEDER CC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
IUPAC-namn 2-bromobenzenethiol
PubChem CID 80598
Formel vikt 160.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals