Läs mer
2-acetyl-5-jod-2H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10823191
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10823191 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10823191 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00297DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
CAS 1174064-60-8
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C9H7IN2O
MDL-nummer MFCD11520128
Kvantitet 1 g
Synonym 2-acetyl-5-iodo-2h-indazole, 1-5-iodoindazol-2-yl ethanone, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethan-1-one, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethanone
InChI-nyckel JXZRYFOLDPVLCP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)N1C=C2C=C(I)C=CC2=N1
IUPAC-namn 1-(5-jodindazol-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 286.07
PubChem CID 45594316
Formel vikt 286.07