Läs mer
2-acetyl-5-metylfuran, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Glukos omvandlades till olika furanföreningar och karboxylsyraderivat genom värmebehandling av autoklav såsom levulinsyra, 2-acetylfuran och 2-acetyl-5-metylfuran. med användning av 2-acetyl-5-metylfuran eller 1,5-dimetyl-2-pyrrolkarbonitril som reaktanter, att bildningen av 4-aryleringsprodukterna. Reaktion av 2-acetyl-5-metylfuran 6a med 2-aminoetanol pioducerad i 79 % ger aminen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glukos omvandlades till olika furanföreningar och karboxylsyraderivat genom värmebehandling av autoklav såsom levulinsyra, 2-acetylfuran och 2-acetyl-5-metylfuran. med användning av 2-acetyl-5-metylfuran eller 1,5-dimetyl-2-pyrrolkarbonitril som reaktanter, att bildningen av 4-aryleringsprodukterna. Reaktion av 2-acetyl-5-metylfuran 6a med 2-aminoetanol pioducerad i 79 % ger aminen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-5-methylfuran |
| Densitet | 1.068 |
| Kokpunkt | 100°C to 101°C (25 mmHg) |
| Flampunkt | 80°C (176°F) |
| Brytningsindex | 1.513 |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 110853 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol. |
| Formel vikt | 124.14 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- 2-Acetyl-5-methylfuran
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetyl-5-methylfuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.