Läs mer
2-Acetyl-5-metylfuran, 98+%
Produktkod. 11494040
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494040 25 g 25g
11423237 10 g 10g
11433237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16172.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1193-79-9 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
Glukos omvandlades till olika furanföreningar och karboxylsyraderivat genom värmebehandling av autoklav såsom levulinsyra, 2-acetylfuran och 2-acetyl-5-metylfuran. med användning av 2-acetyl-5-metylfuran eller 1,5-dimetyl-2-pyrrolkarbonitril som reaktanter, att bildningen av 4-aryleringsprodukterna. Reaktion av 2-acetyl-5-metylfuran 6a med 2-aminoetanol pioducerad i 79 % ger aminen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glukos omvandlades till olika furanföreningar och karboxylsyraderivat genom värmebehandling av autoklav såsom levulinsyra, 2-acetylfuran och 2-acetyl-5-metylfuran. med användning av 2-acetyl-5-metylfuran eller 1,5-dimetyl-2-pyrrolkarbonitril som reaktanter, att bildningen av 4-aryleringsprodukterna. Reaktion av 2-acetyl-5-metylfuran 6a med 2-aminoetanol pioducerad i 79 % ger aminen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-79-9
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00003243
InChI-nyckel KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone
PubChem CID 14514
ChEBI CHEBI:562752
IUPAC-namn 1-(5-metylfuran-2-yl)etanon
LEDER CC1=CC=C(O1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-5-methylfuran
Densitet 1.068
Kokpunkt 100 °C till 101 °C (25 mmHg)
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 25 g
Beilstein 110853
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i alkohol.
Formel vikt 124.14
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetyl-5-methylfuran
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetyl-5-methylfuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.