Läs mer
2-Acetyl-5-metylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-5-methylfuran |
| CAS | 1193-79-9 |
| Molekylformel | C7 H8 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(5-Methyl-2-furanyl)ethanone, 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-methylfuran, 2-Methyl-5-acetylfuran, 5-Acetyl-2-methylfuran, 5-Methyl-2-furylethanone, NSC 80404 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1oc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(5-metyl-2-furyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.137 |
| Formel vikt | 124.0524 |