Läs mer
2-Acetyl-5-methylthiophene 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10178412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10178412 5 g Glass bottle 5g
10361713 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10178412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382880050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13679-74-8
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.20
MDL-nummer MFCD00014529
InChI-nyckel YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC-namn 1-(5-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-5-methylthiophene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass, Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.