Läs mer
2-Acetyl-5-metyltiofen, 98 %
Produktkod. 11483644
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483644 100 g 100g
11463644 5 g 5g
11473644 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483644 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11282.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13679-74-8 | C7H8OS | 140,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13679-74-8
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.20
MDL-nummer MFCD00014529
InChI-nyckel YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC-namn 1-(5-metyltiofen-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-5-methylthiophene
Smältpunkt 24 °C till 28 °C
Densitet 1.119
Kokpunkt 65 °C till 67 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.5625
Kvantitet 100 g
Beilstein 110854
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 140.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.