Läs mer
2-Acetyl-6-bromopyridin, TRC
Produktkod. 30326264
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30326264 10 g
1 options
Produktkod. 30326264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16850510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-6-bromopyridine
CAS 49669-13-8
Molekylformel C7H6BrNO
Kvantitet 10 g
Synonym 1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromopyridine, 2-Bromo-6-acetylpyridine6-Acetyl-2-bromopyridine, 6-Bromo-2-acetylpyridine, 6-Bromopyridin-2-yl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
LEDER CC(=O)c1cccc(Br)n1
IUPAC-namn 1-(6-bromopyridin-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 200.03
Formel vikt 198.9633