Läs mer
2-Acetyl-6-(dimethylamino)naphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-6-(dimethylamino)naphthalene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO/c1-10(16)11-4-5-13-9-14(15(2)3)7-6-12(13)8-11/h4-9H,1-3H3 |
| Formel vikt | 213.1154 |