Läs mer
2-Acetyl-6-metoxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11499166
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499166 100 g 100g
11489166 25 g 25g
11409176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18031.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3900-45-6
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
MDL-nummer MFCD00021643
InChI-nyckel GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
PubChem CID 77506
IUPAC-namn 1-(6-metoxinaftalen-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Smältpunkt 107 °C till 109 °C
Kokpunkt 155 °C till 160 °C (0,4 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1871098
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.