Läs mer
2-Acetyl-6-metylpyridin, 98 %
Produktkod. 15462679
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462679 5 g 5g
15472679 250 mg 250mg
15452679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65997.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 6940-57-4 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6940-57-4
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.166
MDL-nummer MFCD06658293
InChI-nyckel FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine
PubChem CID 138872
IUPAC-namn 1-(6-metylpyridin-2-yl)etanon
LEDER CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-6-methylpyridine
Färg Gult
Kokpunkt 209 °C
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
Beilstein 109564
Formel vikt 135.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.