Läs mer
2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499015
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499015 1 g 1g
15409025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35471.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81885-67-8
Molekylformel C11H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 190.246
MDL-nummer MFCD10016667
InChI-nyckel XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-7-amino-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethanone, 2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine, 2-acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-isoquinolinamine, 2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro, 1-7-amino-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethanone, n-acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1-7-amino-3,4-dihydro-2 1h-isoquinolinyl ethanone, 1-7-amino-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethan-1-one, ethanone, 1-7-amino-3,4-dihydro-2 1h-isoquinolinyl, 1-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 12811352
IUPAC-namn 1-(7-amino-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethanone
LEDER CC(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Smältpunkt 107°C to 111°C
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 190.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast