Läs mer
2-Acetyl-7-ethylbenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-7-ethylbenzofuran |
| CAS | 59664-03-8 |
| Molekylformel | C12H12O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 1-(7-Ethyl-2-benzofuranyl)ethanone, 7-Ethyl-2-benzofuranyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O2/c1-3-9-5-4-6-10-7-11(8(2)13)14-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.0837 |