Läs mer
2-Acetyl-octanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-octanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 70203-04-2 |
| Molekylformel | C11H20O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 2-Acetyloctanoate, Methyl 2-Hexylacetoacetate, Methyl 2-Hexylacetylacetonate, Methyl alpha-Hexylacetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O3/c1-4-5-6-7-8-10(9(2)12)11(13)14-3/h10H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCC(C(=O)C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-acetyloctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vikt | 200.1412 |