Learn More
2-Acetyl Fenotiazin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl Phenothiazine |
| CAS | 6631-94-3 |
| Molekylformel | C14H11NOS |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.31 |