Läs mer
2-Acetyl Fenotiazin, TRC
Produktkod. 30322434
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30322434 50 mg
1 options
Produktkod. 30322434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18757050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetyl Phenothiazine
CAS 6631-94-3
Molekylformel C14H11NOS
Kvantitet 50 mg
Synonym ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951
LEDER CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Molekylvikt (g/mol) 241.31