missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Acetylamino)-2-[2-(4-bromo-2-chlorophenyl)ethyl]propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-[2-(4-bromo-2-chlorophenyl)ethyl]propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 1346604-54-3 |
| Molekylformel | C17H21BrClNO5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Diethyl 2-[2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl]-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21BrClNO5/c1-4-24-15(22)17(20-11(3)21,16(23)25-5-2)9-8-12-6-7-13(18)10-14(12)19/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCOC(=O)C(CCc1ccc(Br)cc1Cl)(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-acetamido-2-[2-(4-bromo-2-chlorophenyl)ethyl]propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.71 |
| Formel vikt | 433.0292 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?