Läs mer
2-(Acetylamino)-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 73384-27-7 |
| Molekylformel | C17H22N2O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Acetylamino)[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O8/c1-5-26-15(21)17(18-11(3)20,16(22)27-6-2)10-12-7-8-13(19(23)24)14(9-12)25-4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,18,20) |
| LEDER | CCOC(=O)C(Cc1ccc(c(OC)c1)[N+](=O)[O-])(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-acetamido-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.37 |
| Formel vikt | 382.1376 |