Läs mer
2-(Acetylamino)-2-[[8-(acetyloxy)-3-quinolinyl]methyl]propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-((8-(acetyloxy)-3-quinolinyl)methyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 1123191-91-2 |
| Molekylformel | C16 H24 O9 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O9S/c1-6-26-16-15(24-11(5)20)14(23-10(4)19)13(22-9(3)18)12(25-16)7-21-8(2)17/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12?,13-,14?,15?,16-/m0/s1 |
| LEDER | CCS[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | diethyl 2-acetamido-2-[(8-acetyloxyquinolin-3-yl)methyl]propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.421 |
| Formel vikt | 392.114 |