Läs mer
2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucitol |
| CAS | 638197-53-2 |
| Molekylformel | C29H35NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucitol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO6/c1-22(32)30-26(17-31)28(35-19-24-13-7-3-8-14-24)29(36-20-25-15-9-4-10-16-25)27(33)21-34-18-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,26-29,31,33H,17-21H2,1H3,(H,30,32)/t26-,27+,28+,29+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](NC(C)=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](COCC1=CC=CC=C1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | N-((2S,3R,4R,5R)-3,4,6-tris(benzyloxy)-1,5-dihydroxyhexan-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.59 |
| Formel vikt | 493.25 |