Läs mer
2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4,6-O-[(R)-phenylmethylene]-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4,6-O-[(R)-phenylmethylene]-D-glucose |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4,6-O-[(R)-phenylmethylene]-D-glucose |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H33 N O6 Si |
| Synonym | N-((4aR,7R,8R,8aR)-8-((t-Butyldimethylsilyl)oxy)-6-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33NO6Si/c1-13(23)22-16-18(28-29(5,6)21(2,3)4)17-15(26-19(16)24)12-25-20(27-17)14-10-8-7-9-11-14/h7-11,15-20,24H,12H2,1-6H3,(H,22,23)/t15-,16-,17-,18-,19?,20?/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(4aR,7R,8R,8aR)-8-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-hydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |