missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 1-Oxime 3,4,6-Triacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 1-Oxime 3,4,6-Triacetate |
| CAS | 908353-02-6 |
| Molekylformel | C14H22N2O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O9/c1-7(17)16-11(5-15-22)13(24-9(3)19)14(25-10(4)20)12(21)6-23-8(2)18/h5,11-14,21-22H,6H2,1-4H3,(H,16,17)/b15-5+/t11-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](\C=N\O)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5S,6E)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-2-hydroxy-6-hydroxyiminohexyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vikt | 362.1325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?