missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Acetylamino)-2-deoxy-N-methoxy-N-methyl-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-b-D-glucopyranosylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-N-methoxy-N-methyl-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-beta-D-glucopyranosylamine |
| CAS | 1269489-98-6 |
| Molekylformel | C31H38N2O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H38N2O6/c1-23(34)32-28-30(38-21-26-17-11-6-12-18-26)29(37-20-25-15-9-5-10-16-25)27(39-31(28)33(2)35-3)22-36-19-24-13-7-4-8-14-24/h4-18,27-31H,19-22H2,1-3H3,(H,32,34)/t27?,28?,29-,30?,31-/m1/s1 |
| LEDER | CON(C)[C@@H]1OC(COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)C1NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(2R,5S)-2-[methoxy(methyl)amino]-4,5-bis(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.64 |
| Formel vikt | 534.273 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?