Läs mer
2-Acetylamino-4-chlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylamino-4-chlorophenol |
| CAS | 26488-93-7 |
| Molekylformel | C8H8ClNO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide, 5'-Chloro-2'-hydroxy-acetanilide, 4-Chloro-2-acetamidophenol, NSC 26186 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cc(Cl)ccc1O |
| IUPAC-namn | N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.61 |
| Formel vikt | 185.0244 |